Learn More
Iodure de potassium, 99 %, extra pur, briquettes, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11964211
Iodure de potassium, 99 %, extra pur, briquettes, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11964211
10 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 11964211
Marque: Thermo Scientific Acros 196730100
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1330.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium iodide
Point de fusion 680.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Briquettes
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Formule linéaire KI
Fieser 06,227; 11,44
Merck Index 15,7764
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Poids de la formule 166
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Récipient en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466123 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2024 Catalog Number196730025,196731000,196730100,196735000
Numéro de lotA0459801 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number196730025,196731000,196730100,196735000
Numéro de lotA0462331 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2024 Catalog Number196730025,196731000,196730100,196735000
Numéro de lotA0444289 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number196730025,196731000,196730100,196735000
Numéro de lotA0443016 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number196730025,196731000,196730100,196735000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Nom du produit
Iodure de potassium, 99 %, extra pur, briquettes, Thermo Scientific Chemicals >