Learn More
Hydroxyde de potassium, pur, solution à 48-50 %, liqueur, Fisher Chemical Code produit.: 10080310
Hydroxyde de potassium, pur, solution à 48-50 %, liqueur, Fisher Chemical
Code produit. 10080310
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Code produit. 10080310
Marque: Fisher Chemical P/5645/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
pH 12
Couleur Incolore
CAS 1310-58-3
Point de fusion -28.8°C
Formule moléculaire HKO
Numéro MDL MFCD00003553
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantité 2.5 L
SMILES [OH-].[K+]
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Poids de la formule 56.11g/mol
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Densité de vapeur > 1.0
Tension de vapeur 2.6mmHg at 20°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide, 30-50% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium hydroxide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de potassium, pur, solution à 48-50 %, liqueur, Fisher Chemical >