Learn More
Phtalate dʼhydrogène de potassium, 99,99 %, étalon acidimétrique, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10418330
Phtalate dʼhydrogène de potassium, 99,99 %, étalon acidimétrique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10418330
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Code produit. 10418330
Marque: Thermo Scientific Acros 177121000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-24-7
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasicAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23676735
Nom IUPAC 2-carboxybenzoate de potassium
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydrogen phthalate
Point de fusion 295.0°C to 300.0°C
Couleur Blanc
pH 3.8 to 4 (5% soln. at 20°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C8H5KO4
Formule linéaire 2-(HO2C)C6H4CO2K
Quantité 100 g
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Poids moléculaire (g/mol) 204.222
Poids de la formule 204.22
Pourcentage de pureté 99.95 to 100.05%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464864 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog Number177120025,177121000,177125000
Numéro de lotB0149604 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number177120025,177121000,177125000
Numéro de lotB0150014 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number177120025,177121000,177125000
Numéro de lotB0147871 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number177120025,177121000,177125000
Numéro de lotB0147160 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2023 Catalog Number177120025,177121000,177125000
Identifiant produit
  • Potassium hydrogen phthalate
Nom du produit
Phtalate dʼhydrogène de potassium, 99,99 %, étalon acidimétrique, Thermo Scientific Chemicals >