Learn More
Tert-butoxide de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494010
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Le tert-butoxide de potassium est utilisé comme base non nucléophile solide en chimie organique. Il joue un rôle actif dans les réactions de déshydrohalogénation. Il est également utile pour une amidation plus écologique des esters. Il sert d’intermédiaire dans les réactions de type Mizoroki-Heck. De plus, il est utilisé comme un initiateur dans la polymérisation anionique des oxiranes substitués au carbazolyle. Il catalyse la réaction des hydrosilanes et des composés hétérocycliques pour donner les dérivés silyles avec l’évolution de l’hydrogène.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tert-butoxide de potassium est utilisé comme base non nucléophile solide en chimie organique. Il joue un rôle actif dans les réactions de déshydrohalogénation. Il est également utile pour une amidation plus écologique des esters. Il sert d’intermédiaire dans les réactions de type Mizoroki-Heck. De plus, il est utilisé comme un initiateur dans la polymérisation anionique des oxiranes substitués au carbazolyle. Il catalyse la réaction des hydrosilanes et des composés hétérocycliques pour donner les dérivés silyles avec l’évolution de l’hydrogène.
Solubilité
Soluble dans l’hexane, le toluène, l’éther diéthylique et le térahydrofurane.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’eau, les acides, les agents réducteurs, l’oxygène, les alcools, les solvants chlorés, les halogènes et les cétones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 865-47-4
Formule moléculaire C4H9KO
Poids moléculaire (g/mol) 112.213
Numéro MDL MFCD00012162
Clé InChI LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
CID PubChem 23665647
Nom IUPAC potassium ; 2-méthylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Potassium tert-butoxide
Point de fusion ∼255°C (decomposition)
Formule linéaire (CH3)3COK
Quantité 25 g
Numéro UN UN3206
Beilstein 3556712
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hexane,toluene,diethyl ether and terahydrofuran.
Poids de la formule 112.22
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tert-butoxide
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Indicaciones de peligro
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H252-Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium tert-butoxide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Tert-butoxide de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado