Learn More
Hydrogénocarbonate de potassium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
21.00€ - 188.94€
Identifiants chimiques
CAS | 298-14-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CHKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.11 |
Numéro MDL | MFCD00011402 |
Clé InChI | TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3 |
CID PubChem | 516893 |
ChEBI | CHEBI:81862 |
SMILES | [K+].OC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11914311
|
Thermo Scientific Acros
446301000 |
100 g |
21.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11934311
|
Thermo Scientific Acros
446305000 |
500 g |
56.18€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11924311
|
Thermo Scientific Acros
446300025 |
2.5 kg |
188.94€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
298-14-6 | |
100.11 | |
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M | |
516893 | |
[K+].OC([O-])=O |
CHKO3 | |
MFCD00011402 | |
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3 | |
CHEBI:81862 |
Especificaciones
Potassium hydrogen carbonate | |
298-14-6 | |
KHCO3 | |
15,773 | |
Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution | |
[K+].OC([O-])=O | |
100.11 | |
CHEBI:81862 | |
Réactif ACS |
292.0°C | |
CHKO3 | |
MFCD00011402 | |
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3 | |
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M | |
hydrogénocarbonate de potassium | |
516893 | |
100.12 | |
Flacon en plastique |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 206-059-
Nombre del producto
- Potassium hydrogen carbonate
RUO – Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto