Learn More
Hydrogénocarbonate de potassium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium hydrogen carbonate |
| Point de fusion | 292.0°C |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | KHCO3 |
| Merck Index | 15,773 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution |
| Nom IUPAC | hydrogénocarbonate de potassium |
| Poids de la formule | 100.12 |
| Qualité | Réactif ACS |
| Conditionnement | Flacon en plastique |