Learn More
Hexafluorophosphate de potassium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
43.20€ - 720.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17084-13-8 |
---|---|
Formule moléculaire | F6KP |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.07 |
Numéro MDL | MFCD00011412 |
Clé InChI | YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6 |
CID PubChem | 23688904 |
Nom IUPAC | potassium;hexafluorophosphate |
SMILES | F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10276390
|
Thermo Scientific Acros
191090500 |
50 g | Flacon en plastique |
43.20€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10713391
|
Thermo Scientific Acros
191092500 |
250 g | Flacon en plastique |
137.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10002590
|
Thermo Scientific Acros
191090010 |
1 kg | Flacon en plastique |
386.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10145633
|
Thermo Scientific Acros
191090025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
720.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
17084-13-8 | |
184.07 | |
YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N | |
23688904 | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+] |
F6KP | |
MFCD00011412 | |
potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6 | |
potassium;hexafluorophosphate |
Spécification
Potassium hexafluorophosphate | |
17084-13-8 | |
Poudre cristalline | |
F6KP | |
MFCD00011412 | |
Solubility in water: 93g/L (25°C) | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+] | |
184.07 | |
184.07 | |
Extra pur |
575.0°C | |
Blanc | |
98.5% min | |
KPF6 | |
potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6 | |
YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N | |
potassium;hexafluorophosphate | |
23688904 | |
99% | |
0.1% max. (100°C) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specifica
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 241-143-
- Potassium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.