Learn More
Hexafluorophosphate de potassium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10276390
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17084-13-8
Formule moléculaire F6KP
Poids moléculaire (g/mol) 184.07
Numéro MDL MFCD00011412
Clé InChI YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
CID PubChem 23688904
Nom IUPAC potassium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexafluorophosphate
Point de fusion 575.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule linéaire KPF6
Informations sur la solubilité Solubility in water: 93g/L (25°C)
Poids de la formule 184.07
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 0.1% max. (100°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.