Learn More
Hexacyanoferrate(II) de potassium trihydraté, AR certifié pour analyse, Fisher Chemical
116.00€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS 14459-95-1
Formule moléculaire C6H6FeK4N6O3
Poids moléculaire (g/mol) 422.39
Numéro MDL MFCD00167023
Clé InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10568630
Afficher les documents
Fisher Chemical
P/4960/53
500 g
116.00€
500g
10192150
Afficher les documents
Fisher Chemical
P/4960/60
1 kg
117.00€
1kg
Description
Description
Hexacyanoferrate(II) de potassium trihydraté, certifié AR pour analyse
Spécification
Identifiants chimiques
14459-95-1
422.39
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
C6H6FeK4N6O3
MFCD00167023
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
Spécification
70°C
Jaune
Solide en poudre
MFCD00167023
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
422.39
Récipient de poudre en plastique
14459-95-1
9.5
C6H6FeK4N6O3
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
422.4g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Potassium hexacyanoferrate (II)
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium ferrocyanide trihydrate