Learn More
Hexacyanoferrate(II) de potassium trihydraté, AR certifié pour analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Description
Hexacyanoferrate(II) de potassium trihydraté, certifié AR pour analyse
Spécification
Spécification
Point de fusion | 70°C |
Couleur | Jaune |
pH | 9.5 |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 422.4g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium hexacyanoferrate (II)
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium ferrocyanide trihydrate