Learn More
Hexachloroiridate(III) de potassium hydraté, Ir 33,4 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
270.35€ - 1294.44€
Identifiants chimiques
CAS 35705-96-5
Numéro MDL MFCD00038699
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11341978
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011887.03
1 g
270.35€
1g
11361978
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011887.06
5 g
1294.44€
5g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
35705-96-5
MFCD00038699
Spécification
Potassium hexachloroiridate(III) hydrate
Cristalline
Soluble in water.
Ir 33.4% min.
35705-96-5
MFCD00038699
522.22 (Anhydrous)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P331-P332+P313-P362-P501c
H304-H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-854-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante