Learn More
Hexachloroiridate(III) de potassium hydraté, Ir 33,4 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361978
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35705-96-5
Numéro MDL MFCD00038699
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexachloroiridate(III) hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 522.22 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 33.4% min.