Learn More
Disulfite de potassium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., poudre, ≥ 96 % (iodométrique)
38.93€ - 697.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16731-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O5S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.31 |
Numéro MDL | MFCD00167605 |
Clé InChI | RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 |
CID PubChem | 28019 |
Nom IUPAC | Sulfinatosulfonate de dipotassium |
SMILES | [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15633360
|
Honeywell-Fluka
31268-500G |
500 g | N/A | ||||||
15613360
|
Honeywell-Fluka
31268-1KG |
1 kg |
75.23€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15623360
|
Honeywell-Fluka
31268-2.5KG |
2.5 kg |
157.15€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15653360
|
Honeywell-Fluka
31268-6X1KG |
6 x 1 kg |
377.60€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15643360
|
Honeywell-Fluka
31268-50KG |
50 kg | N/A | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
16731-55-8 | |
222.31 | |
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L | |
28019 | |
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O |
K2O5S2 | |
MFCD00167605 | |
potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 | |
Sulfinatosulfonate de dipotassium |
Spécification
Potassium Disulfite | |
Powder | |
K2S2O5 | |
NONH for all modes of transport | |
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L | |
Sulfinatosulfonate de dipotassium | |
28019 | |
≥96% (iodometric) |
16731-55-8 | |
K2O5S2 | |
MFCD00167605 | |
potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 | |
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O | |
222.31 | |
222.32g/mol | |
puriss. p.a. |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 240-795-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TT4920000