missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Disulfite de potassium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™

Code produit. 15643360
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Puriss. p.a., poudre, ≥ 96 % (iodométrique)

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 16731-55-8
Formule moléculaire K2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 222.31
Numéro MDL MFCD00167605
Clé InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
CID PubChem 28019
Nom IUPAC dipotassium sulfinatosulfonate
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Potassium Disulfite
Forme physique Powder
Quantité 50 kg
Formule linéaire K2S2O5
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 222.32g/mol
Pourcentage de pureté ≥96% (iodometric)
Qualité puriss. p.a.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'