Learn More
Chlorure de potassium, solution aqueuse 1 M, sans RNAse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15404809
Chlorure de potassium, solution aqueuse 1 M, sans RNAse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15404809
250 mL
Click to view available options
Quantité:
125 mL
250 mL
Code produit. 15404809
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62422.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
It may be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins. This solution is used in a variety of biological applications, including DNA and RNA isolation techniques. Also used to establish a constant ionic strength in a sample solution. pH: 5.0-8.0 (25°C, 1 M in H2O)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé pour la préparation d’une solution saline tamponnée au phosphate, ainsi que pour l’extraction et la solubilisation des protéines. Cette solution est utilisée dans une variété d’applications biologiques, y compris les techniques d’isolement de l’ADN et de l’ARN. Également utilisée pour établir une force ionique constante dans une solution d’échantillon. pH : 5,0-8,0 (25°C, 1 M dans H2O)
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Note relative au nom RNAse free
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Formule linéaire KCl
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP14L509 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/03/2025 Catalog NumberJ62422.AK,J62422.=E
Numéro de lotX20K550 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2024 Catalog NumberJ62422.AK
Numéro de lotW22K500 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog NumberJ62422.AK
Numéro de lotW22KK500 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog NumberJ62422.AK
Numéro de lotQ17K510 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2024 Catalog NumberJ62422.AK
Nom du produit
Chlorure de potassium, solution aqueuse 1 M, sans RNAse, Thermo Scientific Chemicals >