Learn More
Carbonate de potassium anhydre, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., Fisher Chemical
CK2O3, numéro CAS-584-08-7, carbonate de potasse, acide carbonique, sel dipotassique, carbonate dipotassique, kaliumcarbonat, cendre perlé, potasse, carbonate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de potassium, anhydre, sel de tartre, 500 g, blanc, 138,21 g/mol, BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
42.25€ - 154.00€
Identifiants chimiques
CAS | 584-08-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CK2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.21 |
Numéro MDL | MFCD00011382 |
Clé InChI | BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | carbonate de potassium, carbonate de dipotassium, potasse, carbonate de potassium, anhydre, acide carbonique, sel dipotassique, carbonate de potasse, perlasse, sel de tartre, carbonatekalium, carbonatedepotassium |
CID PubChem | 11430 |
SMILES | [K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10647612
|
Fisher Chemical
P/4120/50 |
250 g |
42.25€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10637422
|
Fisher Chemical
P/4120/53 |
500 g |
73.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10191480
|
Fisher Chemical
P/4120/62 |
2.5 kg |
154.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CK2O3, numéro CAS-584-08-7, carbonate de potasse, acide carbonique, sel dipotassique, carbonate dipotassique, kaliumcarbonat, cendre perlé, potasse, carbonate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de potassium, anhydre, sel de tartre, 500 g, blanc, 138,21 g/mol, BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Identifiants chimiques
584-08-7 | |
138.21 | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
11430 |
CK2O3 | |
MFCD00011382 | |
carbonate de potassium, carbonate de dipotassium, potasse, carbonate de potassium, anhydre, acide carbonique, sel dipotassique, carbonate de potasse, perlasse, sel de tartre, carbonatekalium, carbonatedepotassium | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Spécification
891°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
MFCD00011382 | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium ; carbonate | |
11430 | |
Récipient de poudre en plastique |
584-08-7 | |
11.5 à 12 | |
CK2O3 | |
carbonate de potassium, carbonate de dipotassium, potasse, carbonate de potassium, anhydre, acide carbonique, sel dipotassique, carbonate de potasse, perlasse, sel de tartre, carbonatekalium, carbonatedepotassium | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O | |
138.21 | |
138.21 g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium carbonate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.