Learn More
Bromure de potassium, + 99 %, pour spectroscopie, qualité IR, Thermo Scientific Chemicals
31.30€ - 284.00€
Identifiants chimiques
CAS 7758-02-3
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10318243
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
206390250
25 g Flacon en plastique
31.30€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10793201
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
206391000
100 g Flacon en plastique
82.60€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10003163
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
206395000
500 g Flacon en plastique
284.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie IR
Spécification
Identifiants chimiques
7758-02-3
119.00
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
253877
[K+].[Br-]
BrK
MFCD00011358
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CHEBI:32030
Spécification
1435.0°C
734.0°C
7758-02-3
Poudre cristalline fine
BrK
MFCD00011358
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
bromure de potassium
253877
119
Spectroscopie
Potassium bromide
99+%
Blanc
99% min. (Argentometry)
KBr
15, 7739
Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C),1.42g/L ethanol (25°C),217g/L glycerol,4g/L alcohol
[K+].[Br-]
119.00
CHEBI:32030
≥99%
Authentique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation grave des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS : Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-830-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TS7650000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Potassium bromide