Learn More
Bromure de potassium, + 99 %, pour spectroscopie, qualité IR, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10793201
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie IR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-02-3
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CID PubChem 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1435.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium Bromide
Point de fusion 734.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Formule linéaire KBr
Merck Index 15, 7739
Informations sur la solubilité Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C), 1.42g/L ethanol (25°C), 217g/L glycerol, 4g/L alcohol
Nom IUPAC bromure de potassium
Poids de la formule 119
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromide