Learn More
Potassium, solution étalon AAS, Specpure™, K1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11349179
Potassium, solution étalon AAS, Specpure™, K1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349179
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11349179
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088087.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00133776
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium, AAS standard solution
Note relative au nom K 1000μg/mL
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3264
Forme physique Liquide
Concentration KNO3 in 5% HNO3
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1549160 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/04/2025 Catalog Number088087.AP,088087.AE
Numéro de lot1528478 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog Number088087.AP,088087.AE
Numéro de lot1514390 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog Number088087.AP,088087.AE
Numéro de lot1507866 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number088087.AP,088087.AE
Numéro de lot1507112 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog Number088087.AP,088087.AE
Nom du produit
Potassium, solution étalon AAS, Specpure™, K1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >