Learn More
Sodium, solution étalon AAS, Specpure™, Na 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11349189
Sodium, solution étalon AAS, Specpure™, Na 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349189
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11349189
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088097.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00085307
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium, AAS standard solution
Note relative au nom Na 1000μg/mL
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3264
Forme physique Liquide
Concentration Na2CO3 in 5% HNO3
Qualité Specpure™
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium, AAS standard solution, Specpure, Na 1000µg/ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid, Disodium carbonate
Nom du produit
Sodium, solution étalon AAS, Specpure™, Na 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >