Learn More
Brady™ Plot et bases en caoutchouc
Posts and Rubber Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
134.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 40 mm |
---|---|
Hauteur (impériale) | 35.43 in. |
Hauteur (métrique) | 900 mm |
Quantité d’emballage | 4/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11721306
|
Brady™
256723 |
Rouge, blanc |
134.00€
1 pack |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11731306
|
Brady™
256724 |
Noir, jaune |
134.00€
1 pack |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11751306
|
Brady™
256726 |
Blanc |
134.00€
1 pack |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11771306
|
Brady™
256730 |
Rouge |
134.00€
1 pack |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Post and Fillable Base.
Spécification
40 mm | |
35.43 in. | |
900 mm | |
4/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Plot et bases en caoutchouc