Learn More
Brady™ Plot et bases en caoutchouc
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir, jaune
Rouge
Rouge, blanc
Conditionnement:
1 PK
Description
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Post and Fillable Base.
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | POST & RUBBER BASE YELL/BLK PK 4 |
| Diamètre (métrique) externe | 40 mm |
| Hauteur (impériale) | 35.43 in. |
| Hauteur (métrique) | 900 mm |
| Quantité d’emballage | 4/boîte |
| Couleur | Noir, jaune |
| Type | Plot avec base en caoutchouc |