Learn More
Thermo Scientific Chemicals Posaconazole Code produit.: 17291216
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Posaconazole
Code produit. 17291216
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 17291216
Marque: Thermo Scientific Chemicals 467660010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 171228-49-2
Formule moléculaire C37H42F2N8O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Posaconazole
Quantité 1 g
Point de fusion 170,0°C à 179,0°C
Poids de la formule 700,79
Clé InChI RAGOYPUPXAKGKH-XAKZXMRKSA-N
SMILES CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(OC[C@@H]2CO[C@](CN3C=NC=N3)(C2)C2=CC=C(F)C=C2F)C=C1
Nom IUPAC 4-{4-[4-(4-{[(3R,5R)-5-(2,4-difluorophenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxolan-3-yl]methoxy}phenyl)piperazin-1-yl]phenyl}-1-[(2S,3S)-2-hydroxypentan-3-yl]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one
Poids moléculaire (g/mol) 700.79
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465106 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog Number467660050,467660010
Numéro de lotA0441972 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog Number467660050,467660010
Numéro de lotA0448295 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number467660050,467660010
Numéro de lotA0422102 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/04/2022 Catalog Number467660050,467660010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Posaconazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Posaconazole
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Posaconazole >