Learn More
Hanna Instruments™ Instruments de mesure de pH / CE / TDS étanches portatifs
Conçus pour mesurer le pH, la conductivité (CE), les solides dissous totaux (TDS) et la température à l’aide d’une seule sonde. Hanna Instruments™ Les instruments de mesure de pH / CE / TDS étanches portatifs sont disponibles pour les mesures de plage haute et basse.
809.00€ - 1170.00€
Spécification
Précision (pH) | ±0,01 |
---|---|
Précision (température) | ± 0,5°C/±1°F |
Comprend | Sonde HI1288, piles, câble de 1 m, mallette de transport robuste et instructions |
Étalonnage | Automatique |
Gamme (pH) | 0 à 14 |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Gamme (conductivité) | Gamme (TDS) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Gamme (conductivité) | Gamme (TDS) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11713333
|
Hanna Instruments™
HI991300N |
Détection plage basse | 0 à 3999 mu;S/cm | 0 à 2000 ppm (mg/l) |
1170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10142321
|
Hanna Instruments™
HI991301 |
Détection à une plage élevée | 0,00 à 20,00 mS/cm | 0,00 à 10,00 ppt (g/l) |
809.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11723333
|
Hanna Instruments™
HI991301N |
Détection à une plage élevée | 0,00 à 20,00 mS/cm | 0,00 à 10,00 ppt (g/l) |
975.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Ce multiparamètre prend des mesures simplement et rapidement, et il s’adapte à la paume de votre main. De la configuration à l’étalonnage, toutes les opérations sont effectuées simplement à l’aide de deux boutons. Il est doté d’un écran LCD transparent et extra-large et de boutons rotatifs faciles d’accès pour modifier l’étalonnage. Une seule sonde pré-amplifiée est utilisée pour tous les paramètres.
- Étanche et adapté aux conditions à indice IP 67
- Nettoyage et entretien faciles
- Écran LCD à niveaux multiples
- Messages du tutoriel à l’écran pour l’étalonnage et la configuration
- Compensation thermique automatique
- Étalonnage automatique du pH d’un ou de deux points
- BEPS : Avertit l’utilisateur lorsque l’alimentation de la batterie est faible que cela pourrait nuire aux relevés
- Le % de batterie s’affiche au démarrage
- Compact, robuste et étanche
- Valeurs de reconnaissance des tampons préprogrammées, facteurs TDS et coefficients de température
Spécification
±0,01 | |
Sonde HI1288, piles, câble de 1 m, mallette de transport robuste et instructions | |
0 à 14 | |
0°C à 60,0°C | |
0,1deg;C/F | |
IP 67 | |
205 g | |
2 ans (sonde : 6 mos.) | |
plusmn;2 % F.S. | |
Sonde multiparamètre préamplifiée HI1288 à corps en PVC avec capteur de température interne, connecteur DIN et câble de 1 m | |
pH de 0 à 14 | |
1,5 V (3) AAA, arrêt automatique après 8 min de non-utilisation | |
500 h |
± 0,5°C/±1°F | |
Automatique | |
0,01 | |
32,0 à 140,0 deg;F | |
LCD | |
150 x 80 x 36 mm (5,9 x 3,1 x 1,4 po.) | |
7,2 oz. | |
Deux boutons | |
PVC | |
Facteur de conversion TDS : 0,45 à 1,00 | |
pH : automatique ; conductivité / TDS : automatique avec beta; réglable de 0,0 à 2,4 % / deg;C | |
Appareil de mesure de pH/EC/TDS/température portable | |
±2 % de la pleine échelle |