Learn More
Hanna Instruments™ Instruments de mesure de pH / CE / TDS étanches portatifs
Conçus pour mesurer le pH, la conductivité (CE), les solides dissous totaux (TDS) et la température à l’aide d’une seule sonde. Hanna Instruments™ Les instruments de mesure de pH / CE / TDS étanches portatifs sont disponibles pour les mesures de plage haute et basse.
Marque:  Hanna Instruments™ HI991300N
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.21000kg
Code produit. 11713333
  • 1170.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-08-2024
Description
Ce multiparamètre prend des mesures simplement et rapidement, et il s’adapte à la paume de votre main. De la configuration à l’étalonnage, toutes les opérations sont effectuées simplement à l’aide de deux boutons. Il est doté d’un écran LCD transparent et extra-large et de boutons rotatifs faciles d’accès pour modifier l’étalonnage. Une seule sonde pré-amplifiée est utilisée pour tous les paramètres.
  • Étanche et adapté aux conditions à indice IP 67
  • Nettoyage et entretien faciles
  • Écran LCD à niveaux multiples
  • Messages du tutoriel à l’écran pour l’étalonnage et la configuration
  • Compensation thermique automatique
  • Étalonnage automatique du pH d’un ou de deux points
  • BEPS : Avertit l’utilisateur lorsque l’alimentation de la batterie est faible que cela pourrait nuire aux relevés
  • Le % de batterie s’affiche au démarrage
  • Compact, robuste et étanche
  • Valeurs de reconnaissance des tampons préprogrammées, facteurs TDS et coefficients de température
Spécification
Spécification
±0,01
Sonde HI1288, piles, câble de 1 m, mallette de transport robuste et instructions
Automatique
0,01
plusmn;°1999°mV
32,0 à 140,0 deg;F
LCD
150 x 80 x 36 mm (5,9 x 3,1 x 1,4 po.)
7,2 oz.
Deux boutons
PVC
0 à 3999 mu;S/cm
Facteur de conversion TDS : 0,45 à 1,00
1 ppm (mg/l)
pH : automatique ; conductivité / TDS : automatique avec beta; réglable de 0,0 à 2,4 % / deg;C
Appareil de mesure de pH/EC/TDS/température portable
±2 % de la pleine échelle
± 0,5°C/±1°F
Détection plage basse
0 à 14
± 1999
0°C à 60,0°C
0,1deg;C/F
IP 67
205 g
2 ans (sonde : 6 mos.)
plusmn;2 % F.S.
Sonde multiparamètre préamplifiée HI1288 à corps en PVC avec capteur de température interne, connecteur DIN et câble de 1 m
0 à 2000 ppm (mg/l)
1 mu;S/cm
pH de 0 à 14
1,5 V (3) AAA, arrêt automatique après 8 min de non-utilisation
500 h