Learn More
Thermo Scientific™ Résine échangeuse de cations forts POROS™ XS
POROS XS est la première résine haute résolution haute capacité qui permet de charger > 100 mg/ml en présence de 15 mS/cm de NaCl, tout en offrant une capacité de séparation sans précédent
Marque:  Thermo Scientific™ 82072
Code produit. 15632135
  • 698.00€ / 50mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Description
Description
La résine échangeuse de cations forts POROS™ XS est la première résine haute résolution haute capacité qui permet de charger plus de 100 mg/ml en présence de jusquʼà 15 mS/cm de NaCl, tout en offrant une capacité de séparation sans précédent. Amélioration majeure des échangeurs de cations traditionnels, la résine POROS XS fixe la norme pour la chromatographie dʼéchange de cations.
  • La capacité de liaison dynamique permet de réduire la taille des colonnes, de réduire l’encombrement, de réduire l’utilisation des tampons et de réduire le cycle
  • La haute résolution prend en charge un meilleur rendement du produit et une meilleure clairance de l’impureté
  • Une tolérance au sel robuste permet une meilleure flexibilité des procédés, un meilleur alignement et une meilleure rationalisation des flux de procédés
  • Les réponses à basse pression et à basse pression linéaire permettent d’améliorer l’évolutivité
  • Une microbille polymérique rigide avec chimie de surface covalente facilite la manipulation et l’emballage et offre une stabilité physique et chimique supérieure, ce qui produit un procédé de fabrication robuste
Capacité de liaison dynamiqueLa résine POROS XS a une capacité de liaison élevée de plus de 100 mg/ml, à 5 % de percée, sur une large gamme de conditions de traitement. Une capacité de liaison dynamique élevée a été obtenue en optimisant la structure des pores de la microbille de base et la chimie de surface.
Haute résolution
Grâce à une taille de particules optimisée de 50 µm, la résine POROS XS maintient la capacité de résolution supérieure de la résine POROS™ HS tout en surmontant les niveaux d’impuretés difficiles associés aux procédés de titration élevés. La résolution est constante sur un large éventail de débits d’exploitation et est maintenue indépendamment de la charge protéique.
Tolérance robuste au sel
La résine POROS XS a une capacité protéique élevée et constante dans une large gamme de concentrations de sel jusqu’à 150 mM de NaCl (conductivité 15 mS/cm). La capacité de charger des colonnes sous une conductivité plus élevée réduit ou aide à éliminer la dilution des flux d’alimentation des colonnes ou l’élimination des opérations unitaires, telles que la filtration de flux tangentiel. La capacité ionique de surface optimisée de la résine POROS XS minimise la liaison compétitive entre la protéine d’intérêt et le contre-ion, ce qui donne une tolérance supérieure au sel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Résine échangeuse de cations forts XS
Chromatographie échangeuse de cations
50 ml
POROS™
XS
Température ambiante
Poly(styrène-divinylbenzène) réticulé
50 mL
Conserver au réfrigérateur (2–8 °C).
Microbille Poros
Protéine
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZJ403218 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2024 Catalog Number82072
Numéro de lotZH399313 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/09/2024 Catalog Number82072
Numéro de lotZF395862 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number82072
Numéro de lotZD390843 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/05/2024 Catalog Number82072
Numéro de lotZB384223 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2024 Catalog Number82072
Nom du produit
Thermo Scientific™ Résine échangeuse de cations forts POROS™ XS > 50 ml, XS