Learn More
Masterflex™ Systèmes de pompe L/S™ MasterSense™
Click to view available options
Débit:
0,08 à 480 ml/min.
0,28 à 1700 ml/min.
Contrôle externe:
Compatible EtherNet/IP
Compatible Profibus
Conditionnement:
1 unité
Description
- Performances précises et reproductibles rapides et faciles à configurer et à programmer
- Écran tactile TFT/RVB capacitif de 5 in (12,7 cm) pour une résolution précise et un grand angle de visualisation
- Les mises à jour du micrologiciel en mode sans fil vous permettent de profiter pleinement des améliorations apportées aux fonctions et fonctionnalités des entraînements
- Les options de connectivité et de contrôle incluent MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus ou signal analogique
- Accès utilisateur à trois niveaux – vous permet de contrôler qui peut faire fonctionner la pompe et à quel niveau.
- Modes fonctionnement en continu, distribution par volume et distribution programmée – fonctions contrôle des lots et intervalle / temps de pause dans les modes Volume et Temps
- La pompe vous permet d’enregistrer et de récupérer les programmes de distribution couramment utilisés pour une configuration rapide
- Fonctions anti-goutte et montée en vitesse disponibles dans le mode de distribution par volume – pour garantir une grande précision et minimiser les pertes d’échantillons
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | IP 33 |
| Description | Pompe L/S™ MasterSense™, compatible réseau EtherNet/IP™ avec MasterflexLive™, avec tête de pompe Easy-Load™ II pour tubulure de précision haute performance ; 90 à 260 VCA |
| Type de contrôle | Numérique à vitesse variable |
| Classification du boîtier | IP33 |
| Débit | 0,28 à 1700 ml/min. |
| Motor Speed | 0,1 à 600 tr/min |
| Réversible | Oui |
| Contrôle externe | Compatible EtherNet/IP |
| À utiliser avec | Têtes de pompe et tubulure Masterflex™ |
| Comprend | Entraînement, tête de pompe, tubulure et cordon d’alimentation de 6 ft (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22 |
| Afficher plus |