Learn More
Haldenwanger™ Creusets de fusion en porcelaine à forme haute
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets de fusion en porcelaine de forme haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
6.60€ - 20.40€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Product Type Specs | Creuset de fusion |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10201301
|
Haldenwanger™
79C/4 |
85mL |
20.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10569601
|
Haldenwanger™
L 79C/0/STEMPE |
15mL |
6.63€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10323271
|
Haldenwanger™
L 79C/1/STEMPE |
24mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
Creuset de fusion |