Learn More
Haldenwanger™ Creusets de fusion en porcelaine à forme haute
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets de fusion en porcelaine de forme haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque: Haldenwanger™ L 79C/0/STEMPE
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
30mm | |
Creuset de fusion |
15mL | |
38mm |