Learn More
Haldenwanger™ Pilon en porcelaine
Utilisez ces pilons pour de nombreuses applications de laboratoire. Les pilons en porcelaine Haldenwanger™ sont fabriqués à partir d’une porcelaine de laboratoire optimisée.
63.20€ - 86.55€
Spécification
Type de produit | Pilon |
---|---|
Matériau | Porcelaine |
Type | Pilon |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12383338
|
Haldenwanger™
56/8/glazed |
60 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11940897
|
Haldenwanger™
L 56/4/RAUH |
180 mm |
63.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Pilon | |
Porcelaine | |
Pilon |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haldenwanger™ Pilon en porcelaine