Learn More
Haldenwanger™ Pilon en porcelaine
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
60 mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 60 mm |
| Type de produit | Pilon |
| Matériau | Porcelaine |
| Type | Pilon |