Learn More
BRAND™ Plaque pour dessiccateur en porcelaine
Structure en porcelaine. Utilisation possible avec des dessiccateurs en verre ou en plastique.
117.00€ - 177.00€
Spécification
Type de produit | Disque de dessiccateur |
---|---|
Nb par paquet | 1 de chaque |
Matériau | Porcelaine |
À utiliser avec (équipement) | Pour dessiccateurs |
Comprend | Pièces et accessoires de rechange |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10589151
|
BRAND™
65965 |
140 mm |
117.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10019710
|
BRAND™
65975 |
190 mm |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10044201
|
BRAND™
65980 |
235 mm |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure en porcelaine
- À utiliser avec des dessiccateurs en verre ou en plastique
- Orifice central d’env. 20 mm de diamètre
- Petites perforations d’env. 5 mm de diamètre
Spécification
Disque de dessiccateur | |
Porcelaine | |
Pièces et accessoires de rechange |
1 de chaque | |
Pour dessiccateurs |