Learn More
BRAND™ Plaque pour dessiccateur en porcelaine
Structure en porcelaine. Utilisation possible avec des dessiccateurs en verre ou en plastique.
Marque: BRAND™ 65965
67.49 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Structure en porcelaine
- À utiliser avec des dessiccateurs en verre ou en plastique
- Orifice central d’env. 20 mm de diamètre
- Petites perforations d’env. 5 mm de diamètre
Spécification
Disque de dessiccateur | |
1 de chaque | |
Pour dessiccateurs |
140 mm | |
Porcelaine | |
Pièces et accessoires de rechange |