Learn More
DWK Life Sciences Disque de dessiccateur en porcelaine
L'insert du dessiccateur est une plaque filtrante sur laquelle la substance à sécher est placée dans un contenant approprié.
37.25€ - 216.00€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
À utiliser avec (application) | Séchage des matériaux |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10409542
|
DWK Life Sciences
297255707 |
140 mm |
73.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10325011
|
DWK Life Sciences
297256103 |
190 mm |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10672062
|
DWK Life Sciences
297256909 |
280 mm |
216.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10099820
|
DWK Life Sciences
297256609 |
235 mm |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10020091
|
DWK Life Sciences
297254608 |
90 mm |
37.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L'insert du dessiccateur est une plaque filtrante qui sépare la base du dessiccateur en deux zones – un agent dessiccateur se trouve dans la partie inférieure et la substance à sécher est placée dans la partie supérieure. La substance à sécher est placée sur la plaque filtrante dans un contenant approprié pour le séchage.- Le matériau résistant à la chaleur permet de placer des échantillons chauds dans le dessicateur
- Fabriqué en matériau résistant à la chaleur
Spécification
Porcelaine | |
Séchage des matériaux |