Learn More
DWK Life Sciences Disque de dessiccateur en porcelaine
L'insert du dessiccateur est une plaque filtrante sur laquelle la substance à sécher est placée dans un contenant approprié.
Marque: DWK Life Sciences 297256909
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.33800kg
Description
L’insert de dessiccateur est une plaque de tamis qui sépare la base du dessiccateur en deux zones : la partie inférieure contient un dessiccant et la substance à sécher est placée dans la partie supérieure. La substance à sécher est placée sur la plaque de tamis dans un récipient approprié pour le séchage.
- Le matériau résistant à la chaleur permet de placer des échantillons chauds dans le dessiccateur
- Fabriqué en matériaux résistants à la chaleur
Spécification
280 mm | |
Porcelaine | |
Séchage des matériaux |