Learn More
DWK Life Sciences Disque de dessiccateur en porcelaine
L'insert du dessiccateur est une plaque filtrante sur laquelle la substance à sécher est placée dans un contenant approprié.
Marque: DWK Life Sciences 297256103
126.63 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’insert de dessiccateur est une plaque de tamis qui sépare la base du dessiccateur en deux zones : la partie inférieure contient un dessiccant et la substance à sécher est placée dans la partie supérieure. La substance à sécher est placée sur la plaque de tamis dans un récipient approprié pour le séchage.
- Le matériau résistant à la chaleur permet de placer des échantillons chauds dans le dessiccateur
- Fabriqué en matériaux résistants à la chaleur
Spécification
190 mm | |
Porcelaine | |
Séchage des matériaux |