Learn More
Haldenwanger™ Couvercles de creuset en porcelaine
Utilisez ces couvercles avec des creusets en porcelaine. Les couvercles de creuset en porcelaine Haldenwanger™ sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
1.78€ - 93.40€
Spécification
Matériau Porcelaine
Product Type Couvercle de creuset
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
10311252
Afficher les documents
Haldenwanger™
L 79D/4
60mm N/A N/A N/A
10210961
Afficher les documents
Haldenwanger™
L 79D/6
45mm N/A N/A N/A
10250911
Afficher les documents
Haldenwanger™
L 79D/7A
40mm
7.25€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10557301
Afficher les documents
Haldenwanger™
L 79D/8
30mm N/A N/A N/A
12807703
Afficher les documents
Haldenwanger™
L 79D/1
87mm
93.40€
5 pièces
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12817703
Afficher les documents
Haldenwanger™
79D/1A
92mm N/A N/A N/A
12316497
Afficher les documents
Haldenwanger™
L 79D/2
75mm
72.20€
5 pièces
En stock
Description
  • Disponible en plusieurs tailles
  • À utiliser avec les creusets en porcelaine Haldenwanger
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
Porcelaine
Couvercle de creuset
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haldenwanger™ Couvercles de creuset en porcelaine