Learn More
Haldenwanger™ Couvercles de creuset en porcelaine
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
30mm
40mm
45mm
60mm
75mm
87mm
92mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- À utiliser avec les creusets en porcelaine Haldenwanger
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Diamètre (métrique) externe | 60mm |
| Product Type | Couvercle de creuset |