Learn More
Haldenwanger™ Couvercles de creuset en porcelaine
Utilisez ces couvercles avec des creusets en porcelaine. Les couvercles de creuset en porcelaine Haldenwanger™ sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque: Haldenwanger™ L 79D/8
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.00090kg
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- À utiliser avec les creusets en porcelaine Haldenwanger
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
30mm | |
Couvercle de creuset |