Learn More
Rogo-Sampaic Entonnoirs Büchner en porcelaine Fisherbrand™
Excellents pour la séparation des liquides et des solides en laboratoire. Les entonnoirs Büchner en porcelaine offrent une méthode de filtration assistée par pression rapide et facile.
57.29€ - 1266.70€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Quantité | 1 unité |
Type de produit | Entonnoir Buchner |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la plaque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la plaque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11707335
|
Rogo-Sampaic
PNF010 |
70 mm | 150 ml |
68.53€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11797325
|
Rogo-Sampaic
PNF009 |
55 mm | 80 ml |
67.47€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11787325
|
Rogo-Sampaic
PNF008 |
45 mm | 40 ml |
57.29€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11717335
|
Rogo-Sampaic
PNF011 |
90 mm | 265 ml |
96.73€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11797335
|
Rogo-Sampaic
PNF015 |
185 mm | 2000 ml |
273.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11707345
|
Rogo-Sampaic
PNF016 |
240 mm | 4200 ml |
585.12€
1 pièce |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11737335
|
Rogo-Sampaic
PNF013 |
125 mm | 660 ml |
128.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11747335
|
Rogo-Sampaic
PNF014 |
150 mm | 1080 ml |
243.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11727335
|
Rogo-Sampaic
PNF012 |
110 mm | 490 ml |
112.36€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11717345
|
Rogo-Sampaic
PNF018 |
320 mm | 10 L |
1266.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Porcelaine blanche
- Disponibles dans un large éventail de volumes et de diamètres de filtres
- Les applications comprennent la collecte de composés recristallisés
- Excellente résistance chimique et thermique
Spécification
Porcelaine | |
1 unité | |
Entonnoir Buchner |