Learn More
Rogo-Sampaic Entonnoirs Büchner en porcelaine Fisherbrand™
Excellents pour la séparation des liquides et des solides en laboratoire. Les entonnoirs Büchner en porcelaine offrent une méthode de filtration assistée par pression rapide et facile.
Marque: Rogo-Sampaic PNF014
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Porcelaine blanche
- Disponibles dans un large éventail de volumes et de diamètres de filtres
- Les applications comprennent la collecte de composés recristallisés
- Excellente résistance chimique et thermique
Spécification
1080 ml | |
150 mm | |
96 mm | |
Entonnoir Buchner |
Porcelaine | |
150 mm | |
1 unité |