Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3730/3730xl DNA Analyzers
Le polymère POP-7™ est une matrice de séparation pour les analyseurs d’ADN 3730 et 3730xl. Le polymère POP-7™ est personnalisé pour le séquençage de l’ADN et l’analyse de fragments.
2000.00€ - 13170.00€
Spécification
Précision | 98,5 % jusqu’à 900 bases (pour un capillaire de 50 cm), 98,5 % jusqu’à 700 bases (pour un capillaire de 36 cm) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Séquençage standard, analyse de fragments (dénaturation) |
Gamme de produits | POP-7™ |
Type de produit | Polymère |
Heure du test | 1 heure pour un capillaire de 36 cm (séquence standard), 2 heures pour un capillaire de 50 cm (séquence à lecture longue) |
Includes: Each bottle contains enough polymer for 960 samples
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15829816
|
Applied Biosystems™
4363929 |
1 x 28 ml |
2535.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15781816
|
Applied Biosystems™
4335615 |
5 x 28 ml |
5700.00€
5 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15839816
|
Applied Biosystems™
4363935 |
10 x 28 ml |
7600.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15869776
|
Applied Biosystems™
4335611 |
30 x 28 ml |
13170.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16375302
|
Applied Biosystems™
4363929 |
1 x 28 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15919182
|
Applied Biosystems™
4335615 |
5 x 28 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Préformulé, ce qui permet non seulement de gagner du temps mais aussi de stimuler la reproductibilité en assurant une formulation uniforme.
- Formulé pour les applications de séquençage et d’analyse des fragments
- Conçu pour une utilisation multiple des capillaires
Spécification
98,5 % jusqu’à 900 bases (pour un capillaire de 50 cm), 98,5 % jusqu’à 700 bases (pour un capillaire de 36 cm) | |
POP-7™ | |
1 heure pour un capillaire de 36 cm (séquence standard), 2 heures pour un capillaire de 50 cm (séquence à lecture longue) |
Séquençage standard, analyse de fragments (dénaturation) | |
Polymère |
Usage exclusivement réservé à la recherche