Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3730/3730xl DNA Analyzers
Le polymère POP-7™ est une matrice de séparation pour les analyseurs d’ADN 3730 et 3730xl. Le polymère POP-7™ est personnalisé pour le séquençage de l’ADN et l’analyse de fragments.
Marque: Applied Biosystems™ 4335611
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.02490kg
Description
- Matrice de séparation pour les analyseurs d’ADN 3730 et 3730xl
- Personnalisé pour le séquençage de l’ADN et l’analyse des fragments.
- Préformulé pour économiser du temps et stimuler la reproductibilité en assurant une formulation uniforme
- Conçu pour permettre l’utilisation de capillaires à plusieurs reprises pour le séquençage et l’analyse de fragments
- Ne convient pas à une utilisation avec les analyseurs génétiques ABI PRISM™ des séries 310 et 3100 car il provoque une défaillance de la seringue et une dégradation prématurée des matrices
- Suffisant pour 8 000 à 12 000 échantillons
À utiliser avec
- matrice capillaire pour analyseur génétique 3730/3730xl, 50 cm
- Tampon de charge 3730, 10X
- Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v1.1
- Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1
- Formamide Hi-Di™
Informations sur la commande
Pièce
Ne convient pas à une utilisation avec les analyseurs génétiques séries 310 et 3100. Provoque des défaillances de seringues et une détérioration prématurée du réseau.
Spécification
98,5 % jusqu’à 900 bases (pour un capillaire de 50 cm), 98,5 % jusqu’à 700 bases (pour un capillaire de 36 cm) | |
Analyseur d’ADN 3730 | |
Stabilité sur l’instrument pendant 7 jours, jusqu’à 12 000 échantillons/28 ml | |
Polymère | |
1 heure pour un capillaire de 36 cm (séquence standard), 2 heures pour un capillaire de 50 cm (séquence à lecture longue) |
Réfrigérer entre 2°C et 8°C. | |
Séquençage standard, analyse de fragments (dénaturation) | |
POP-7™ | |
30 x 28 ml |
Usage exclusivement réservé à la recherche