Learn More
Contec™ Lingettes Polywipe-C Heatseal
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Nettoient les surfaces intérieures des outils de traitement et autres surfaces sensibles des environnements critiques. Les lingettes Contec™ Polywipe-C Heatseal sont adaptées au nettoyage polyvalent et sont disponibles dans plusieurs tailles et en diverses quantités.
Marque:  Contec™ LWCS0027
273.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15942080
  • 341.00€ / 1500 pièces
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les lingettes sont fabriquées en maille légère de polyester 100 % texturé
  • Adaptées au nettoyage polyvalent
  • Le tissu non abrasif à texture molle nettoie sans rayures.
  • Les lingettes sont découpées au laser et les fibres sont soudées au bord.
  • Résistant aux produits chimiques
  • Bon taux d’adsorption des solvants
  • La forme hexagonale permet d’identifier facilement les lingettes à usage critique des autres.
  • Génération de particules et de fibres extrêmement faible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lingettes thermoscellantes
23 cm
23 cm
Non autoclavable
Usage unique
Idéal pour le nettoyage à usage général dans les environnements critiques, le nettoyage des surfaces intérieures des outils de traitement et autres équipements
1-ply
9 in
9 in
Polyester
Blanc
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
300 essuyeurs/Sachet
Non stérile
Nom du produit
Contec™ Lingettes Polywipe-C Heatseal > Quantité : 300 lingettes/sachet