Learn More
Contec™ Lingettes Polywipe-C Heatseal
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
150 essuyeur/Sachet
300 essuyeurs/Sachet
75 lingettes/Sachet
Conditionnement:
150 pièces
1500 pièces
750 pièces
Description
- Les lingettes sont fabriquées en maille légère de polyester 100 % texturé
- Adaptées au nettoyage polyvalent
- Le tissu non abrasif à texture molle nettoie sans rayures.
- Les lingettes sont découpées au laser et les fibres sont soudées au bord.
- Résistant aux produits chimiques
- Bon taux d’adsorption des solvants
- La forme hexagonale permet d’identifier facilement les lingettes à usage critique des autres.
- Génération de particules et de fibres extrêmement faible
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes thermoscellantes |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Matériau | Polyester |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Poids de base | 120 gsm |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
| Afficher plus |