Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 40,000, Thermo Scientific Chemicals
Description
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research Polyvinylpyrrolidone is used as an adhesive in glue sticks; an emulsifier and a disintegrant for solution polymerization; an additive to Doro's RNA extraction buffer; as a liquid-phase dispersion enhancing agent in diffusion-ordered spectroscopy (DOSY) NMR and as a thickening agent in tooth whitening gels. It finds use in personal care products like shampoos and toothpastes, in ink for inkjet printers as well as in contact lens solutions. It is used as a food additive and in the wine industry as a fining agent for white wine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Polyvinylpyrrolidone |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Merck Index | 14,7697 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 40 kd |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y25K021 | Certificat d’analyse | 26/11/2024 | J62417.36,J62417.22,J62417.A1 |
X22K039 | Certificat d’analyse | 05/11/2024 | J62417.36,J62417.22,J62417.A1 |
W19K044 | Certificat d’analyse | 27/09/2024 | J62417.36,J62417.22,J62417.A1 |
10251310 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | J62417.36,J62417.22,J62417.A1 |
10251096 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | J62417.36,J62417.22,J62417.A1 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
58Heures
12Minutes
19Secondes
48Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%