Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 40,000, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15454799
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 40,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15454799
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Code produit. 15454799
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62417.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Un cryoprotecteur, également utile dans la recherche sur la culture de cellules végétales
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research Polyvinylpyrrolidone is used as an adhesive in glue sticks; an emulsifier and a disintegrant for solution polymerization; an additive to Doro's RNA extraction buffer; as a liquid-phase dispersion enhancing agent in diffusion-ordered spectroscopy (DOSY) NMR and as a thickening agent in tooth whitening gels. It finds use in personal care products like shampoos and toothpastes, in ink for inkjet printers as well as in contact lens solutions. It is used as a food additive and in the wine industry as a fining agent for white wine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-39-8
Formule moléculaire (C6H9NO)n
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD01076626
Clé InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidoneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidine-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinylpyrrolidone
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Merck Index 14,7697
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 500 g
Poids de la formule 40 kd
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY25K021 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog NumberJ62417.36,J62417.22,J62417.A1
Numéro de lotX22K039 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog NumberJ62417.36,J62417.22,J62417.A1
Numéro de lotW19K044 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog NumberJ62417.36,J62417.22,J62417.A1
Numéro de lot10251310 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberJ62417.36,J62417.22,J62417.A1
Numéro de lot10251096 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberJ62417.36,J62417.22,J62417.A1
Nom du produit
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 40,000, Thermo Scientific Chemicals >