Learn More
Fisherbrand™ Chaise de laboratoire Active Low
Chaise de laboratoire ergonomique et polyvalente avec dossier extra-haut à support lombaire intégré.
Marque: Fisherbrand™ 9673-2000-521304
172.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Haut niveau de confort d’assise
- Mousse PU souple, lavable et extrêmement résistante
- Le siège fournit un support supplémentaire du bassin
- Très grandes stabilité, longévité et sécurité
- 10 ans de garantie
- Excellent rapport prix/performances
Specifications
Chaise | |
de 440 à 620 mm | |
Marque GS pour la sécurité testée conformément à la norme DIN 68877 | |
Pour le travail de laboratoire sur des paillasses basses | |
Dossier, siège, ressort à gaz, protection de ressort à gaz, base en étoile à 5 branches, roulettes | |
120 kg | |
10 ans | |
Roulettes souples pour sols durs | |
Oui | |
Oui | |
Hauteur de bureau |
Noir | |
Hauteur réglable par ressort à gaz | |
Mousse en PU | |
Aluminium poli | |
Réglage de la hauteur à levage pneumatique | |
Réglable de 440 à 620 mm | |
13 kg | |
640 mm | |
Oui | |
Oui |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Chaise de laboratoire Active Low > Type : Chaise
Conforme aux normes de biosécurité S1 et S2, conformes aux BPF
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction