Learn More
Siège en PU
Fabrication en PU haute qualité. Les sièges en PU DBO Sieges™ conviennent parfaitement à une utilisation générale en laboratoire.
495.00€ - 555.00€
Spécification
Réglable | Hauteur |
---|---|
Type de dossier | Ergonomique |
Type de base | Ramifié 5 roues |
Diamètre (métrique) | 610 mm |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11937264
|
mb2
AP3XB2D1NE2 |
660 mm |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11927834
|
mb2
AP1B2D1NE2 |
700 mm |
495.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Dimensions : 610 x 460 mm (dia. x H)
- Cinq roues
Spécification
Hauteur | |
Ramifié 5 roues | |
1 de chaque | |
Non | |
PUR |
Ergonomique | |
610 mm | |
Épouse la forme de la main | |
Siège profilé |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Siège en PU