Learn More
Siège en PU
Fabrication en PU haute qualité. Les sièges en PU DBO Sieges™ conviennent parfaitement à une utilisation générale en laboratoire.
Marque: mb2 AP1B2D1NE2
Description
- Dimensions : 610 x 460 mm (dia. x H)
- Cinq roues
Spécification
Siège profilé | |
Ergonomique | |
610 mm | |
700 mm | |
Épouse la forme de la main | |
PUR |
Hauteur | |
Ramifié 5 roues | |
Pour fauteuil pivotant | |
1 de chaque | |
Non |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Siège en PU > Dimensions : 610 x 480 mm (dia. x H)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu